Få mere at vide
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Cell Imaging Kit (488/570)
Artikelnummer. 12353643
Skift visning
Mængde:
1 ml sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12353643 1 ml sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 12353643 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. R37601
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Komponent A: 10 x 1 ml hætteglas; Komponent B: 1 x 10 hætteglas, tørret ned
Følsom tofarvet fluorescenscellelevedygtighedsanalyse optimeret til FITC og Texas Red™ filtre
  • Tillader skelnen mellem levende og døde celler med to prober, der måler anerkendte parametre for cytotoksicitet og cellelevedygtighed: intracellulær esteraseaktivitet og plasmamembranintegritet
  • Baseret på cellegennemtrængeligt farvestof til farvning af levende celler og cellegennemtrængeligt farvestof til farvning af døde og døende celler
  • Tilpasset til billedbehandlingsplatforme ved at optimere til almindelige grønne og røde billedfiltre, der bruges med FITC og Texas Red
  • Levende cellekomponent producerer intens, ensartet grøn fluorescens i levende celler (ex/em 488 nm/515 nm
  • Døde cellekomponenter producerer overvejende nuklear rød fluorescens (ex/em 570nm/602nm) i celler med kompromitterede cellemembraner, stærk indikator for celledød og cytotoksicitet
  • Følsom påvisning af nøglemål for cellesundhed: levedygtighed, levende/døde forhold og cytotoksicitet
  • Brugervenlighed med minimale fortyndinger
  • Levende celler er kendetegnet ved tilstedeværelsen af allestedsnærværende intracellulær esteraseaktivitet som bestemt ved den enzymatiske omdannelse af praktisk talt ikke-fluorescerende cellegennemtrængende calcein AM til intenst fluorescerende calcein, som er godt tilbageholdt i levende celler
  • Rød komponent er celle-impermeant og trænger derfor kun ind i celler med beskadigede membraner
  • I døende og døde celler genereres lysrød fluorescens ved binding til DNA
  • Baggrundsfluorescensniveauer er i sagens natur lave med denne analyseteknik, fordi farvestoffer er praktisk talt ikke-fluorescerende før de interagerer med celler
Celleanalyse, celletælling og levedygtighed, celletælling, levedygtighed og kryopræservering, cellekultur, cellelevedygtighed og cytotoksicitet, cellelevedygtighed, spredning og funktion
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Pattedyrsceller
Farve Rød, Grøn
Indhold og opbevaring •Komponent A: 10 x 1 mL hætteglas
• Komponent B: 1 x 10 hætteglas (tørret ned)
Opbevares ved -20 °C
Oversigt LIVE/DEAD™ Cell Imaging Kit (488/570)
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Levedygtighedsanalyse
Til brug med (udstyr) Floid Cell Imaging System, Fluorescensmikroskop
Produkttype Cellebilleddannelsessæt
Farvetype Andre etiketter eller farvestoffer
Form Frosset
Format Rør
Inkubationstid 15 min
Produktlinje LEVENDE/DØDE, Molecular Probes
Mængde 1 ml sæt
Forsendelsestilstand Tøris
Excitationsbølgelængde 488, 570 nm
Emissionsbølgelængde 515/602