Få mere at vide
Invitrogen™ Lissamine™ Rhodamin B 1,2-dihexadecanoyl -sn -glycero-3-phosphoethanolamin, triethylammoniumsalt (rhodamin DHPE)
Description
Fosfolipidet, rhodamin DHPE, er mærket på hovedgruppen med den rød-fluorescerende rhodamin B-fluorofor.
Celleanalyse, cellestruktur, membraner (generelt)& Lipider
Order Info
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Specifications
Specifications
| Mængde | 5 mg |
| Fysisk form | Fast stof |
| Produktlinje | Invitrogen |