Få mere at vide
Invitrogen™ HCS LipidTOX™ Red Neutral Lipid Stain, til cellulær billeddannelse
Artikelnummer. 10416083
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
10416083 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 10416083 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. H34476
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-08-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Høj affinitet for neutrale lipiddråber
Den intracellulære ophobning af neutrale lipider, steatose, udløses ofte af lægemidler, der påvirker metabolismen af fedtsyrer og/eller neutrale lipider. HCS LipidTOX Rød neutral lipidfarvning blev udviklet til at karakterisere de potentielt toksiske virkninger af forbindelser på lipidmetabolisme i pattedyrscellelinjer. De LipidTOX neutral lipidfarvning har en ekstrem høj affinitet for neutrale lipiddråber og kan påvises ved fluorescensmikroskopi eller en HCS-læser. Denne sonde er kompatibel med HCS LipidTOX phospholipidosis detektionsreagenser. HCS LipidTOX neutrale lipidfarvninger kan også bruges til at overvåge dannelsen og differentieringen af adipocytter, en proces kaldet adipogenese.
Celleanalyse, Cellular Imaging, High-Content Screening (HCS)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C og beskyttes mod lys.
Til brug med (udstyr) Instrument med højt indhold
Mængde 1 stk.
Detektionsmetode Fluorescens
Produktlinje LipidTOX
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Etikettype Fluorescerende farvestof
Produkttype Lipidfarvning
Subcellulær lokalisering Cellemembraner og lipider, Lipids