Få mere at vide
Invitrogen™ HCS LipidTOX™ Phospholipidosis and Steatosis Detection Kit, til screening med højt indhold, til cellulær billeddannelse
Beskrivelse
Indeholder
Phospholipid og neutrale lipid pletter, nuklear pletter Hoechst 33342, propranolol og cyclosporin A (kontrolforbindelser), DMSO.
HCS LipidTOX Phospholipidosis and Steatosis Detection Kit tilbyder et komplet sæt af reagenser til at udføre billedbaserede high-content screening (HCS) assays for at karakterisere phospolipidosis og steatose, toksiske bivirkninger på lipidmetabolisme, der kan udløses af lægemidler eller andre forbindelser. Sættet leverer LipidTOX Rød phospholipid plet og LipidTOX Grøn neutral lipidfarvning, som kan bruges sekventielt til analyse af henholdsvis phospholipidosis og steatose, eller kan bruges isoleret til enkeltparameteranalyse. Begge fluorescerende prober kan let detekteres med fluorescensmikroskoper og kan kvantificeres med stand-alone billedanalysesoftware eller den indbyggede billedanalysesoftware fra de fleste HCS-læsere.
Celleanalyse, Cellular Imaging, High-Content Screening (HCS)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur Tilstrækkelige reagenser leveres til to 96-brønds plader eller ti 96-brønds plader.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Når det opbevares °ved -20 C, udtørret og beskyttet mod lys, er sættet stabilt i mindst 6 måneder. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Instrument til analyse af højt indhold |
| Produkttype | Fosfolipidose og Steatose Detection Kit |
| Farvetype | Andre etiketter eller farvestoffer |
| Format | 96-brøndsplade |
| Produktlinje | LipidTOX , Molecular Probes |
| Mængde | 1200 analyser |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |