Få mere at vide
Invitrogen™ HCS LipidTOX™ Green Phospholipidosis Detection Reagent (1000X), til cellulær billeddannelse
Beskrivelse
HCS LipidTOX Grønt phospholipidosis detektionsreagens blev udviklet til at karakterisere de potentielt toksiske bivirkninger af forbindelser på lipidmetabolisme i pattedyrscellelinjer. Dette reagens påvises let ved fluorescensmikroskopi eller en HCS-læser udstyret med filtre, der kan detektere excitations-/emissionsmaksima ca. 495/525 nm. LipidTOX phospholipidosis detektionsreagenser påvirker ikke den normale vækst af celler, og farvningen observeret efter inkubation i levende celler opretholdes efter formaldehydfiksering. Denne sonde er kompatibel med HCS LipidTOX neutrale lipidpletter.
Celleanalyse, Cellular Imaging, High-Content Screening (HCS)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren -5°C til -30°C og beskyttes mod lys. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Instrument til analyse af højt indhold |
| Produkttype | Fosfolipidose detektionsreagens |
| Farvetype | Andre etiketter eller farvestoffer |
| Format | 96-brøndsplade |
| Produktlinje | LipidTOX |
| Mængde | Hver |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |