Få mere at vide
Invitrogen™ HCS LipidTOX™ Deep Red Neutral Lipid Stain, til cellulær billeddannelse
Beskrivelse
Den intracellulære ophobning af neutrale lipider, steatose, udløses ofte af lægemidler, der påvirker metabolismen af fedtsyrer og/eller neutrale lipider. HCS LipidTOX Deep Red neutral lipidfarvning blev udviklet til at karakterisere de potentielt toksiske virkninger af forbindelser på lipidmetabolisme i pattedyrscellelinjer. De LipidTOX neutral lipidfarvning har en ekstrem høj affinitet for neutrale lipiddråber og kan påvises ved fluorescensmikroskopi eller en HCS-læser. Denne sonde er kompatibel med HCS LipidTOX phospholipidosis detektionsreagenser. HCS LipidTOX neutrale lipidfarvninger kan også bruges til at overvåge dannelsen og differentieringen af adipocytter, en proces kaldet adipogenese.
Celleanalyse, Cellular Imaging, High-Content Screening (HCS)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Mørkerød |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C og beskyttes mod lys. |
| Til brug med (udstyr) | Instrument med højt indhold |
| Mængde | 1 stk. |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Produktlinje | LipidTOX |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Etikettype | Fluorescerende farvestof |
| Produkttype | Lipidfarvning |
| Subcellulær lokalisering | Cellemembraner, Lipider |