Få mere at vide
Invitrogen™ LC3B antistofkit til autofagi
Beskrivelse
Indeholder
Sættet inkluderer et polyklonalt kaninantistof mod LC3B og chloroquindiphosphat.
LC3-antistofkittet til autofagi inkluderer et polyklonalt kaninantistof mod LC3B, der er blevet valideret til brug i fluorescensmikroskopi og billeddannelse og analyse med højt indhold. Chloroquindiphosphat er også inkluderet - efter behandling med denne forbindelse afbrydes normal autofagisk flux, og autofagosomer ophobes som følge af forstyrrelsen i normal autofagisk flux.
Apoptose, autofagi, celleanalyse, cellemetabolisme, cellelevedygtighed og cytotoksicitet, cellelevedygtighed, spredning og funktion, endocytose, eksocytose og fagocytose
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Sættet inkluderer et polyklonalt kaninantistof mod LC3B og chloroquindiphosphat. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Konfokalt mikroskop, Fluorescensmikroskop, Instrument til analyse af højt indhold |
| Produkttype | Farve |
| Farvetype | Umærket |
| Format | 96-brønds plade, slide(r) |
| Mængde | 1 kit |
| Forsendelsestilstand | Tøris |