Få mere at vide
Invitrogen™ Laurdan (6-dodecanoyl-2-dimethylaminonaphthalen)
Beskrivelse
When the lipophlilic probe laurdan is incorporated into membranes, its fluorescence spectra is sensitive to the physical state of the surrounding phospholipids.
To make a concentrated stock solution of up to 20 mM, dissolve in either DMF or acetonitrile. Store frozen, desiccated and protected from light.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grøn |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur og beskyttes mod lys. |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop |
| Mængde | 100 mg |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Etikettype | Fluorescerende farvestof |
| Produkttype | Farve |
| Subcellulær lokalisering | Cellemembraner, Lipider |
| Molekylvægt (g/mol) | 353.55 |