Få mere at vide
Invitrogen™ Latrunculin A
Artikelnummer. 11534956
Mængde:
100μ g
Pakningsstørrelse:
100µg
Artikelnummer. 11534956
Brand: Invitrogen™ L12370
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til applikationer, der involverer cellestruktur
Latrunculin A forstyrrer mikrofilamentorganisation i dyrkede celler ved at binde til monomert G-actin i et 1:1 kompleks ved submikromolære koncentrationer. Dets fysiologiske virkninger omfatter hæmning af befrugtning, tidlig embryologisk udvikling og fagocytisk internalisering af immunkomplekser.
Celleanalyse, cellestruktur, Cytoskeleton
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100μ g
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Subcellulær lokalisering Aktin, Cytoskeleton
Molekylær formel C22H31NO5S
Fysisk form Fast stof
Produkttype Inhibitor