Få mere at vide
Invitrogen™ JC-1-farvestof (mitokondriel membranpotentialprobe)
Artikelnummer. 11570776
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
11570776 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 11570776 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. T3168
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Følsom markør for mitokondriemembranpotentiale
JC-1 er et nyt kationisk carbocyaninfarvestof, der akkumuleres i mitokondrier. Farvestoffet eksisterer som en monomer i lave koncentrationer og giver grøn fluorescens, svarende til fluorescein. Ved højere koncentrationer danner farvestoffet J-aggregater, der udviser et bredt excitationsspektrum og et emissionsmaksimum kl.∽ 590 nm.
Et andet farvestof med lignende egenskaber er JC-9 (D-22421).
Apoptose, celleanalyse, cellestruktur, cellelevedygtighed& Cytotoksicitet, cellelevedygtighed, spredning& Funktion, Mitokondrier, Mitokondrier Funktion, Mitokondriel funktion
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grøn
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur og beskyttes mod lys.
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop, Flowcytometre
Produkttype Farve
Mængde 5 mg
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Subcellulær lokalisering Mitokondrier