Få mere at vide
Invitrogen™ Jasplakinolid
Mængde:
100μ g
Pakningsstørrelse:
100µg
Beskrivelse
Jasplakinolid er en potent inducer af actinpolymerisation in vitro ved at stimulere actinfilamentkernedannelse. Jasplakinolid konkurrerer med phalloidin om actinbinding (Kd = 15nM).
Celleanalyse, cellestruktur, Cytoskeleton
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100μ g |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Subcellulær lokalisering | Aktin, Cytoskeleton |
| Molekylær formel | C36H45BrN4O6 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Produkttype | Peptid |