Få mere at vide
Invitrogen™ Ionomycin, Calciumsalt
Beskrivelse
Ionomycin er en effektiv Ca2+ ionoporor, der ofte bruges til både at modificere intracellulære Ca2+- koncentrationer og til at kalibrere fluorescerende Ca2+- indikatorer, når man studerer de regulatoriske egenskaber af Ca2+ i cellulære processer.
Ionomycin is an effective Ca2+ ionopohre that is commonly used to both modify intracellular Ca2+ concentrations and to calibrate fluorescent Ca2+ indicators when studying the regulatory properties of Ca2+ in cellular processes. Ionomycin also transports Pb2+ and some other divalent cations, as well as several lanthanide series trivalent cations, at efficiencies that are greater than or equal to those for Ca2+.
To make a concentrated stock solution, dissolve in either high quality anhydrous DMSO (1.6 mg/mL) or 100% ethanol (20 mg/mL). Store frozen, desiccated and protected from light.
Ionomycin er en effektiv Ca2+ ionoporor, der ofte bruges til både at modificere intracellulære Ca2+-koncentrationer og til at kalibrere fluorescerende Ca2+-indikatorer, når man studerer de regulatoriske egenskaber af Ca2+ i cellulære processer. Ionomycin transporterer også Pb2+ og nogle andre divalente kationer samt flere lanthanidserie-trivalente kationer med virkningsgrader, der er større end eller lig med dem for Ca2+.
For at lave en koncentreret fondopløsning opløses enten i højkvalitets anhydrus DMSO (1,6 mg/ml) eller 100% ethanol (20 mg/ml). Opbevaret frossen, udtørret og beskyttet mod lys.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Indikator | Ionophor |
| Molekylær formel | C41H70CaO9 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Produkttype | Calciumionofor |
| Molekylvægt (g/mol) | 747.08 |
Sikkerhed og håndtering
- Ionomycin, Calcium Salt
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P330-Skyl munden.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Ionomycin