Få mere at vide
Invitrogen™ InSpeck™ Grønt (505/515) mikroskop billedintensitetskalibreringssæt, 6μ m
Artikelnummer. 10533483
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10533483 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10533483 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. I14785
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Mikrosfærer har diametre tæt på diametrene for mange farvede celler, hvilket giver fluorescensmikroskopister intensitetsreferencer til generering af kalibreringskurver og evaluering af instrumentets ydeevne
  • Vandig suspension af mikrosfærer kan påføres direkte på prøven til kalibrering af fluorescensintensiteter, eller de kan monteres separat i tilstødende brønd eller på et andet objektglas
Celleanalyse, cellecyklus, cellelevedygtighed, spredning og funktion, cellulær billeddannelse, immunfluorescens (IF)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Mikroskop billedintensitetskalibreringssæt
Produktlinje InSpeck
Kalibreringstype Mikroskop billedintensitetskalibrering
Farve Grøn
Format Ophængsperler
Diameter (metrisk) 6μ m
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab 2 °C til 8 °C og beskyttes mod lys.
Mængde 1 sæt