Få mere at vide
Invitrogen™ InSpeck™ Grønt (505/515) mikroskop billedintensitetskalibreringssæt, 2.5μ m
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Beskrivelse
- Hvert sæt indeholder seks separate suspensioner af 2,5 μm fluorescerende mikrosfærer med relative fluorescensintensiteter på 100 %, 30 %, 10 %, 3 %, 1 % og 0,3 %, der dækker det intensitetsområde, der almindeligvis forekommer i mikroskopiapplikationer
- Ufarvede kontrolperler og monteringsmedium medfølger også
- Vandige suspensioner af mikrosfærer kan påføres direkte på prøven til kalibrering af fluorescensintensiteter eller monteres separat i tilstødende brønd eller på et andet objektglas
Celleanalyse, cellecyklus, cellelevedygtighed, spredning og funktion, cellulær billeddannelse, immunfluorescens (IF)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Mikroskop billedintensitetskalibreringssæt |
| Produktlinje | InSpeck |
| Kalibreringstype | Mikroskop billedintensitetskalibrering |
| Farve | Grøn |
| Format | Ophængsperler |
| Diameter (metrisk) | 2.5μ m |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab 2 °C til 8 °C og beskyttes mod lys. |
| Mængde | 1 sæt |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |