Få mere at vide
Invitrogen™ ImaGene Red™ C 12 RG lacZ genekspressionskit
Artikelnummer. 10709774
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde unitSize
10709774 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10709774 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. I2906
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Substrater spaltet i cellen til fluorescerende produkt
De ImaGene Red™lac Z Gene Expression Kit indeholder et fluorescein-baseret galactosidase-substrat, der er blevet kovalent modificeret til at omfatte en 12-carbon lipofil del, C 12 RG. Når først de er inde i cellen, spaltes substraterne afβ -galactosidase, der producerer et fluorescerende produkt, der fastholdes godt af cellerne, sandsynligvis ved inkorporering af den lipofile hale i cellemembranen. Ud over C 12 RG inkluderer kits også bredspektretβ -galactosidasehæmmer, PETG og chloroquindiphosphat til inhibering af sur hydrolyse af substratet.
Beta-galactosidaseassays, celleanalyse, cellulær billeddannelse, enzym- og proteinaktivitetsassays, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning og påvisning, proteiner, ekspression, isolering og analyse, reporterassays
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype β-Galactosidase Reporter Gene Assay System
Detektionsmetode Fluorescens
Assay β-Gal (lacZ) assay
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Substrater C12RG
Substrattype Beta-Gal substrat
Substrategenskaber Kemisk substrat
Target enzym Beta-galactosidase
Format Sæt
Produktlinje DetectaGene
Mængde 1 sæt