Få mere at vide
Invitrogen™ Image-IT™ LIVE plasmamembran og nuklear mærkningskit (modfarvning til GFP-udtrykkende celler)
Beskrivelse
De Image-iT LIVE Plasma Membrane and Nuclear Labeling Kit giver to pletter - rød-fluorescerende Alexa Fluor 594 hvedekim agglutinin (WGA) og blå-fluorescerende Hoechst 33342 farvestof - til meget selektiv farvning af henholdsvis plasmamembranen og -kernen af levende grønt-fluorescerende protein (GFP)-transficerede celler.
Celleanalyse, cellestruktur, cellebaserede reporterassays, cellulær billeddannelse, enzym& Proteinaktivitetsassays, fluorescerende protein (f.eks. GFP) assays, fluorescerende proteinassays (GFP), immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning& Detektion, Nucleus, Nucleoli& Nuklear kuvert, plasmamembran, proteiner, ekspression, isolering& Analyse, Reporter Assays
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød, Blå |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C og beskyttes mod lys. |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop |
| Mængde | 1 sæt |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Produktlinje | Image-iT |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Etikettype | Fluorescerende farvestof |
| Produkttype | Membran og nuklear mærkning |
| Subcellulær lokalisering | Nucleus, Plasma membran |