Få mere at vide
Invitrogen™ Image-IT™ LIVE Mitochondrial Transition Pore Assay Kit, til mikroskopi
Artikelnummer. 10003272
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10003272 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10003272 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. I35103
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Til mikroskopi
De Image-iT LIVE Mitochondrial Transition Pore Assay Kit giver en gennemprøvet metode [REF PN36389 ,PN32679] til måling af mitokondriel permeabilitetsovergang poreåbning. Sættet indeholder et farvestof og en quencher, der let kan indlæses i celler. I raske celler kommer farvestoffet, men ikke quencheren, ind i mitokondrierne. Mitokondrierne forbliver klart fluorescerende, indtil aktivering af mitokondriel pore tillader standsning af fluorescensen.
Apoptose, celleanalyse, cellestruktur, cellelevedygtighed, spredning& Funktion, cellulær billeddannelse, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning& Detektion, Mitokondrier, Mitokondrier Funktion, Mitokondriel funktion
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 sæt
Format Sæt
Produkttype Mitochondrial Transition Pore Assay Kit
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Farve Orange, blå, grøn
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Subcellulær lokalisering Mitokondrier
Produktlinje Image-iT
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop