Få mere at vide
Invitrogen™ Image-IT™ LIVE Green Reactive Oxygen Species Detection Kit, til mikroskopi
Artikelnummer. 10738994
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10738994 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10738994 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. I36007
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Til mikroskopi
  • Image-iT LIVE Green Reactive Oxygen Species (ROS) Detection Kit leverer nøglereagenser, der er nødvendige for påvisning af ROS i levende celler
  • Testen er baseret på 5-(og-6)-carboxy-2',7'-dichlorodihydrofluorescein diacetat (carboxy-H2DCFDA), en pålidelig fluorogen markør for ROS i levende celler
  • Ud over carboxy-H2DCFDA giver kit en fælles inducer af ROS-produktion tert-butylhydroperoxid (TBHP) som positiv kontrol- og blå-fluorescerende, cellepermeant nukleinsyrefarvning Hoechst 33342
Celleanalyse, cellemetabolisme, cellelevedygtighed, proliferation og funktion, nitrooxidativt stress, reaktive iltarter
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 sæt
Produktlinje Image-iT
Produkttype ROS Detektionssæt