Få mere at vide
Invitrogen™ Image-iT™ Lipid Peroxidation Kit, til analyse af levende celler
Beskrivelse
Indeholder
Fem engangshætteglas med nok total reagens til fem 96-brønds plader eller 100 dækglas og cumenhydroperoxid som en positiv kontrol
Dette kit lokaliseres til membraner i hele levende celler og viser ved oxidation af lipidhydroperoxider et skift i peak-fluorescensemission fra ca. 590nm til ca. 510 nm. Fluorescens fra levende celler skifter fra rød til grøn, hvilket giver en ratiometrisk indikation af lipidperoxidation, der er kompatibel med traditionel mikroskopi med højt indhold, samt flowcytometri.
- Indeholder cumenhydroperoxid som positiv kontrolforbindelse til at inducere lipidperoxidation i celler
- Reagens leveres som stabil, brugsklar DMSO-opløsning med en simpel protokol, der er kompatibel med standardarbejdsgange i fluorescensmikroskopi
- Form: Frosset
Celleanalyse, cellelevedygtighed, spredning og funktion, cellulær billeddannelse, flowcytometri, flowcytometri-levedygtighed og cytotoksicitetsassays, flowcytometri af cellulære processer, højindholdsscreening (HCS), immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning og påvisning, nitrooxidreaktivt oxidativ stress, nitro-oxidativ stress,
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grøn |
| Format | Frosset |
| Mængde | 1 sæt |
| Produktlinje | Image-iT |
| Produkttype | Lipidsensor-kit |
Sikkerhed og håndtering
- Image-iT Lipid Peroxidation Kit, for live cell analysis
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Organisk peroxid Type E & F
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H242-Brandfare ved opvarmning.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H331-Giftig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Cumene hydroperoxide, Dimethyl sulfoxide