Få mere at vide
Invitrogen™ Image-iT™ FX Signal Enhancer
Artikelnummer. 11584896
Skift visning
Mængde:
10 ml
Artikelnummer. Mængde
11584896 10 ml
1 options
Artikelnummer. 11584896 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. I36933
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1310.00 DKK
    1165.65 DKK / 10ml
    Spare 144.35 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Påfør direkte på objektglas eller dækglas indeholdende fikserede og permeabiliserede celle- eller vævsprøver før farvning med fluorescerende prober
Når Image-iT FX-signalforstærker anvendes, uspecifik fluorescens (baggrund), der almindeligvis ses ved anvendelse af fluorescerende konjugater af streptavidin, gede-anti-mus eller gede-anti-kanin IgG, er stort set elimineret.
  • Nem —protokolpåføringsforstærker fra færdigopløsning i dråbeflaske
  • Effektiv med mange fluorescerende etiketter
  • Omkostningseffektive —forsyninger nok til 50 standard dækglas
  • Kompatibel med immunfarvningsprotokollens andre blokeringstrin
  • Reducer uspecifik binding af farvestoffer til væv
Celleanalyse, cellulær billeddannelse, immunfluorescens (IF), immunfluorescens epitop-hentning, blokering og quenching
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Produktlinje Image-iT
Produkttype Signalforstærker
Mængde 10 ml
Løsningstype Signalforstærker