Få mere at vide
Invitrogen™ Staphylococcus aureus (træstamme uden protein A) BioParticles™ fluoresceinkonjugat
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Beskrivelse
- Fluorescensmærkede, varme- eller kemisk dræbte bakterier og gær i en række forskellige størrelser, former og naturlige antigeniciteter
- Fluorescerende BioParticles produkter er blevet brugt til at studere fagocytose ved fluorescensmikroskopi, kvantitativ spektrofluorometri og flowcytometri
- Fluorescein-mærket BioParticles konjugater, som er delvist slukket i sure miljøer, fluorescensen af Alexa Fluor™ , BODIPY™ FL, tetramethylrhodamin og Texas Red™ farvestofkonjugater er ensartet intens over pH-området fra 3 til 10
- Etiket (Ex/Em): Fluorescein (ca. 494/518nm)
- Partikel: S. aureus (træstamme, uden protein A)
- Leveres som lyofiliseret pulver
- Ca. 3 x 108S. aureus -partikler pr. mg faststof og ca. 2 x 107 zymosan-partikler pr. mg faststof
- Konjugater kan rekonstitueres i valgfri buffer til brug i fagocytoseassays
- Fluorescens af BioParticles konjugater, der er bundet til celleoverfladen (men ikke internaliseret) kan slukkes med ethidiumbromid, trypanblåt eller andre quenchere
- Tilføjelse til cellulære applikationer, fluorescerende BioParticles konjugater kan være effektive som flowcytometrikalibreringsreferencer ved sortering af bakterier og gærmutanter
- Små partikler kan også være nyttige referencer til lysspredningsstudier, fordi deres størrelser og former er forskellige på karakteristiske måder
Celleanalyse, cellestruktur, cellelevedygtighed, spredning og funktion, cellulær billeddannelse, endocytose, eksocytose og fagocytose, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning og påvisning, receptorer
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop |
| Produkttype | Biopartikelkonjugat |
| Farvetype | FITC (fluorescein) |
| Form | Lyofiliseret pulver |
| pH | 3 til 10 |
| Produktlinje | BioParticles |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Vis mere |