Få mere at vide
Invitrogen™ Staphylococcus aureus (træstamme uden protein A) BioParticles™ , Alexa Fluor™ 594 konjugat
Fluorescensmærkede, varme- eller kemisk dræbte bakterier og gær i en række forskellige størrelser, former og naturlige antigeniciteter
Brand: Invitrogen™ S23372
Beskrivelse
Fluorescerende produkter er blevet brugt til at studere fagocytose ved fluorescensmikroskopi, kvantitativ spektrofluorometri og
flowcytometri I modsætning til fluorescensen af fluorescein-mærket BioParticles konjugater, som er delvist slukket i sure miljøer, fluorescensen af Alexa Fluor BODIPY™ FL, tetramethylrhodamin og Texas Red™ farvestofkonjugater er ensartet intense over pH-området fra 3 til 10.
- Etiket (Ex/Em): Alexa Fluor 594 (ca. 590/617 nm)
- Partikel: S. aureus (træstamme, uden protein A)
- Leveres som lyofiliseret pulver
- ca. 3 x 108S. aureus -partikler pr. mg fast stof og ca. 2 x 107 zymosan-partikler pr. mg faststof
- Konjugater kan rekonstitueres i valgfri buffer til brug i fagocytoseassays
- Konjugater, der er bundet til overfladen af cellen (men ikke internaliseret) kan slukkes med ethidiumbromid, trypanblåt eller andre quenchere
- Fluorescerende BioParticles konjugater kan være effektive som flowcytometrikalibreringsreferencer ved sortering af bakterier og gærmutanter
- Små partikler kan også være nyttige referencer til lysspredningsstudier, fordi deres størrelser og former er forskellige på karakteristiske måder
Celleanalyse, cellestruktur, cellelevedygtighed, spredning og funktion, cellulær billeddannelse, endocytose, eksocytose og fagocytose, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning og påvisning, receptorer
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys. | |
Fluorescensmikroskop | |
Alexa Fluor™ 594 | |
3 til 10 | |
2 mg | |
S. aureus |
fluorescens | |
Biopartikelkonjugat | |
Lyofiliseret pulver | |
Alexa Fluor™, BioParticles™ | |
Stuetemperatur |
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.