Få mere at vide
Invitrogen™ Staphylococcus aureus (træstamme uden protein A) BioParticles™ , Alexa Fluor™ 488 konjugat
Beskrivelse
Fluorescerende produkter er blevet brugt til at studere fagocytose ved fluorescensmikroskopi, kvantitativ spektrofluorometri og flowcytometri. Fluorescein-mærket BioParticles konjugater, som er delvist slukket i sure miljøer, fluorescensen af Alexa Fluor , BODIPY™ FL, tetramethylrhodamin og Texas Red™ farvestofkonjugater er ensartet intense over pH-området fra 3 til 10.
- Etiket (Ex/Em): Alexa Fluor 488 (ca. 495/519 nm)
- Partikel: S. aureus (træstamme, uden protein A)
- Tilvejebragt som frysetørrede pulvere, ca. 3 x 108E. coli eller S. aureus -partikler permg fast stof og ca. 2 x 107 zymosan-partikler permg faststof
- BioParticles™ konjugater kan rekonstitueres i valgfri buffer til anvendelse i fagocytoseassays
- Fluorescens af BioParticles™ konjugater, der er bundet til celleoverfladen (men ikke internaliseret) kan slukkes med ethidiumbromid, trypanblåt eller andre quenchere
- Effektiv som flowcytometri-kalibreringsreferencer ved sortering af bakterier og gærmutanter
Celleanalyse, cellestruktur, cellelevedygtighed, spredning og funktion, cellulær billeddannelse, endocytose, eksocytose og fagocytose, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning og påvisning, receptorer
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop |
| Produkttype | Biopartikelkonjugat |
| Farvetype | Alexa Fluor™ 488 |
| Form | Lyofiliseret pulver |
| pH | 3 til 10 |
| Produktlinje | Alexa Fluor, BioParticles |
| Mængde | 2 mg |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Vis mere |