Få mere at vide
Invitrogen™ SlowFade™ Guld Antifade Mountant med DAPI
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4924130
Mængde:
2 mL
10 mL
5 x 2 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
2ml
Artikelnummer. 11520686
Brand: Invitrogen™ S36939
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskytter fluorescerende farvestoffer mod falmning (fotoblegning) under fluorescensmikroskopi-eksperimenter.
SlowFadeGold Antifade Mountant er et flydende monteringsmiddel, der påføres direkte på fluorescerende mærkede celle- eller vævsprøver på objektglas. Den indeholder kemiske komponenter designet til at beskytte fluorescerende farvestoffer mod at falme (fotoblegning) under fluorescensmikroskopiske eksperimenter. SlowFadeGold Antifade Mountant er glycerol-baseret, uden påkrævet blanding eller hærdning, hvilket gør det ideelt til øjeblikkelig visning af prøven. Den kommer klar til —brug, bare påfør en dråbe på prøven, tilføj et dækglas og billede. Den fås med eller uden DAPI nuklear farve.
Nøgleattributter:
• Beskytter farvestoffer mod at falme under billedbehandling
• Klar til brug væske, ideel til øjeblikkelig prøvevisning
• Monterede prøver er stabile i uger
• Bevarer signalstyrken med —ringe eller ingen quenching
• Ideel til Alexa Fluor farvestoffer
SlowFade Gold Antifade Mountant anbefales ikke til montering af prøver, der indeholder fluorescerende proteiner, såsom GFP. Til overlegen antifade-beskyttelse af fluorescerende proteiner og fluorescerende farvestoffer i dyrkede celler eller tynde vævsskiver,SlowFade Diamond Antifade Mountant anbefales. Til høj opløsning eller til afbildning af tykkere væv eller 3D-cellekultur med en brændvidde på 0 500–μ m, prøv SlowFade Glas antifade monteringsmiddel.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaring ved stuetemperatur anbefales, men kan også opbevares frosset (-5° til -30 °C). Beskyt mod lys.
Til brug med (udstyr) Mikroskop
Produktlinje SlowFade
Produkttype Monteringsmedie
Mængde 5 x 2 mL
Løsningstype Anti-fade monteringsmiddel
Grønne funktioner Mindre farlig, bæredygtig emballage
Etiket eller farvestof DAPI
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Form Væske