Få mere at vide
Invitrogen™ Escherichia coli (K-12 stamme) BioParticles™ , Alexa Fluor™ 594 konjugat
Mængde:
2 mg
Pakningsstørrelse:
2mg
Beskrivelse
Konjugater, der er kovalent mærket med fluoroforer (der er udvist særlig omhu for at fjerne frit farvestof efter konjugering).
- Etiket (Ex/Em): Alexa Fluor594 (ca. 590/617nm)
- Konjugater er tilvejebragt som lyofiliserede pulvere
- Der er ca. 3 x 108E. coli eller S. aureus -partikler pr. mg fast stof og ca. 2 x 107 zymosan-partikler pr. mg faststof
- Konjugater kan rekonstitueres i valgfri buffer til brug i fagocytoseassays
- Fluorescens af konjugater, der er bundet til overfladen af cellen (men ikke internaliseret) kan slukkes med ethidiumbromid, trypanblåt eller andre quenchere
- Ud over cellulære applikationer kan fluorescerende konjugater være effektive som flowcytometrikalibreringsreferencer ved sortering af bakterier og gærmutanter
- Små partikler kan også være nyttige referencer til lysspredningsstudier, fordi deres størrelser og former er forskellige på karakteristiske måder
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop |
| Produkttype | E. coli konjugat |
| Farvetype | Alexa Fluor™ 594 |
| Form | Lyofiliseret pulver |
| pH | 3 til 10 |
| Produktlinje | Alexa Fluor, BioParticles |
| Mængde | 2 mg |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Vis mere |