Få mere at vide
Invitrogen™ HybriWell™ Hybridiseringsforseglingssystem, 40 mm x 21 mm kammer, 0,15 mm dybt
Artikelnummer. 10398792
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde unitSize
10398792 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10398792 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. H18210
Dækglas-forseglingskombination, der danner kamre, der er optimeret til in situ hybridiseringsarbejde
  • Hvert engangs inkubationskammer forsegler sikkert til objektglasset og giver et begrænset volumen kammer til reagenstilsætning
  • Opløsninger tilføjes nemt gennem porte med dobbelt adgang uden at forstyrre prøven
  • Hydrofobe dækglas er nukleasefri og vil ikke fange eller binde prober, hvilket tillader ensartet fordeling af reagenset over prøven
  • Inkluderer hurtigforseglingsværktøj til at fastgøre hydrofobisk dæksel til mikroskopobjektglasset, samt nukleasefri klæbende forseglingsflige til at dække adgangsportene
Celleanalyse, cellulær billeddannelse, kromogen in situ-hybridisering, fluorescens in situ-hybridisering, in situ-hybridisering (ISH)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Hybridiseringsforseglingssystem
Produktlinje HybriWell
Dybde (metrisk) 0.15 mm
Dimensioner 40 x 21 mm
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Mængde 1 sæt