Få mere at vide
Invitrogen™ HybriSlip™ Hybridiseringsdæksel, 40 mm x 22 mm, RNase fri
Artikelnummer. 10514833
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10514833 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10514833 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. H18201
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Designet specielt til in situ hybridisering
  • Kræver ikke langvarig forberedelse eller blokeringsprocedurer for at forhindre sondeindfangning eller -binding
  • Varmebestandig og krøller ikke, selv ved høje temperaturer
  • Velegnet til denatureringstrin eller in situ PCR-inkubationer
Celleanalyse, cellulær billeddannelse, kromogen in situ-hybridisering, fluorescens in situ-hybridisering, in situ-hybridisering (ISH)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Hybridiseringsdæksel
Produktlinje HybriSlip
Dimensioner 40 x 22 mm
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Mængde 1 sæt