Få mere at vide
Invitrogen™ HPF (Hydroxyl Radical og Peroxynitrit Sensor)
Artikelnummer. 10134672
Skift visning
Mængde:
470μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10134672 470μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10134672 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. H36004
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
To indikatorer, der tilsammen selektivt kan påvise hypokloritanion
Aminophenyl fluorescein (APF, A36003) and hydroxyphenyl fluorescein (HPF), two reactive oxygen species (ROS) indicators developed by T. Nagano, offer greater specificity and stability than dichlorodihydrofluorescein diacetate (H2DCFDA, D399). APF and HPF show limited non-selective reactivity and relatively high resistance to light-induced oxidation. Both of these new fluorescein derivatives are nonfluorescent until they react with the hydroxyl radical or peroxynitrite anion; APF will also react with the hypochlorite anion. Together, these two ROS indicators can selectively detect hypochlorite anion. Upon oxidation, both APF and HPF exhibit bright green fluorescence (excitation/ emission maxima ∼490/515 nm), making them compatible with any instrument that can detect fluorescein.
Aminophenylfluorescein (APF, A36003) og hydroxyphenylfluorescein (HPF), to indikatorer for reaktive oxygenarter (ROS) udviklet af T. Nagano, tilbyder større specificitet og stabilitet end dichlordihydrofluoresceindiacetat (H 2 DCFDA, D399). APF og HPF viser begrænset ikke-selektiv reaktivitet og relativt høj modstand mod lysinduceret oxidation.
  • Fluoresceinderivater er ikke-fluorescerende, indtil de reagerer med hydroxylradikal eller peroxynitritanion
  • APF vil også reagere med hypochlorit anion
  • To ROS-indikatorer kan selektivt detektere hypochlorit-anion
  • Ved oxidation udviser både APF og HPF lysegrøn fluorescens (excitations-/emissionsmaksima∼ 490/515 nm), hvilket gør dem kompatible med ethvert instrument, der kan detektere fluorescein
Celleanalyse, cellemetabolisme, cellelevedygtighed, spredning og funktion, nitrooxidativ stress, reaktive iltarter
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 470μ L
Til brug med (applikation) ROS
Detektionsmetode fluorescens
Produkttype ROS-indikator
Excitationsbølgelængdeområde 490 nm
Emissionsbølgelængdeområde 515 nm