Få mere at vide
Invitrogen™ H2DCFDA (H2-DCF, DCF)
Beskrivelse
Kemisk reduceret form af fluorescein, der bruges som indikator for reaktive iltforbindelser i celler
The cell-permeant 2',7'-dichlorodihydrofluorescein diacetate (H2DCFDA) (also known as dichlorofluores cin diacetate) is a chemically reduced form of fluorescein used as an indicator for reactive oxygen species (ROS) in cells, for example to detect the generation of reactive oxygen intermediates in neutrophils and macrophages. Upon cleavage of the acetate groups by intracellular esterases and oxidation, the nonfluorescent H2DCFDA is converted to the highly fluorescent 2',7'-dichlorofluorescein (DCF). Versions of this indicator that have better cellular retention are available (Cat. No. C400), (Cat. No. C2938).
Det cellegennemtrængende 2',7'-dichlordihydrofluoresceindiacetat (H 2 DCFDA) (også kendt som dichlorfluores cin diacetat) detekterer reaktive oxygenarter (ROS) i celler, for eksempel for at detektere generering af reaktive oxygenmellemprodukter i neutrofiler og makrofager. Ved spaltning af acetatgrupperne ved intracellulære esteraser og oxidation omdannes ikke-fluorescerende H 2 DCFDA til højfluorescerende 2',7'-dichlorfluorescein (DCF).
- Eks/Em:∽ 492 - 495/517 - 527 nm
- Produktet er luftfølsomt (opbevares under tør argon eller nitrogen)
- Produktet kan opløses i DMSO, DMF eller ethanol til brug
- Indikator er cellegennemtrængende
- Fluorescens kan overvåges ved hjælp af et flowcytometer, fluorometer, mikropladelæser eller fluorescensmikroskop ved hjælp af excitationskilder og filtre passende til fluorescein
Der henvises til Molecular Probes™ Håndbog for yderligere produktinformation.
Apoptose, celleanalyse, cellemetabolisme, cellelevedygtighed, spredning og funktion, påvisning af frie radikaler, nitrooxidativ stress, reaktive iltarter
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100 mg |
| Til brug med (applikation) | ROS |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Produkttype | ROS-indikator |
| Excitationsbølgelængdeområde | 492 to 495 nm |
| Emissionsbølgelængdeområde | 517 to 527 nm |