Få mere at vide
Invitrogen™ Guanosin 5'-trifosfat, BODIPY™ FL 2'-(eller-3')- O- ( N- (2-Aminoethyl) Urethan), Trinatriumsalt (BODIPY™ FL GTP)
Artikelnummer. 10003132
Skift visning
Mængde:
100μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10003132 100μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10003132 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. G12411
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Baseret på interaktioner mellem fluoroforen og purinbasen
BODIPY FL adenosin 5'-triphosphat (A-12410) og BODIPY FL guanosin 5'-triphosphat er sammensat af en BODIPY FL-fluorofor fæstnet til 2'- eller 3''-positionen af riboseringen via en linker. Interaktioner mellem fluoroforen og purinbasen er tydelige fra de spektroskopiske egenskaber af disse nukleotidanaloger. Fluorescens kvanteudbyttet af BODIPY FL GTP er kun omkring en tiendedel af BODIPY FL ATP; dette udbytte kan imidlertid øges ved binding af BODIPY FL GTP til GTP-bindende proteiner.
Lægemiddelopdagelse og -udvikling, enzym- og proteinaktivitetsassays, fosfataseaktivitet, fosfatasebiologi, proteiner, ekspression, isolering og analyse, identifikation og validering af mål og bly
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Guanosin 5'-trifosfat
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C og beskyttes mod lys.
Forsendelsestilstand Våd is
Koncentration 5 mM
Etiket eller farvestof BODIPY™ FL
Mængde 100μ L
Produktlinje BODIPY