Få mere at vide
Invitrogen™ Guanosin 5'- O- (3-thiotriphosphat), BODIPY™ FL Thioester, natriumsalt (BODIPY™ FL GTP-γ -S, Thioester)
Description
BODIPY FL GTP-γ - S binder til GTP-bindende proteiner. For at skabe dette fluorescerende nukleotid, BODIPY FL-fluorofor blev forbundet gennemγ -thiol af GTP-γ - S . Fluorescensen af BODIPY FL GTP-γ - S er slukket ca. 90 % i forhold til det frie farvestof, men kan genvindes ved binding til G-proteiner. Ud over dets potentielle brug til bindende undersøgelser BODIPY FL GTP-γ - S thioether er et vigtigt nyt substrat for Fhit, et medlem af histidintriade-superfamilien af nukleotidbindende proteiner.
Lægemiddelopdagelse og -udvikling, enzym- og proteinaktivitetsassays, fosfataseaktivitet, fosfatasebiologi, proteiner, ekspression, isolering og analyse, identifikation og validering af mål og bly
Order Info
Forsendelsestilstand: Våd is
Specifications
Specifications
| Produkttype | Guanosin 5'-O |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C og beskyttes mod lys. |
| Mærkningsmetode | Kemisk mærkning, direkte mærkning |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Koncentration | 5 mM |
| Etiket eller farvestof | BODIPY™ FL |
| Mængde | 50μ L |
| Produktlinje | BODIPY |