Få mere at vide
Invitrogen™ Griess Reagent Kit, til nitrit kvantificering
Artikelnummer. 10453262
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10453262 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10453262 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. G7921
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
For nitritkvantificering
The Greiss reagent kit provides a simple and well characterized colorimetric assay for nitrites, and nitrates that have been reduced to nitrites, with a detection limit of about 100 nM.
  • Greiss-reagens-kittet giver en simpel og velkarakteriseret kolorimetrisk analyse af nitritter og nitrater, der er reduceret til nitriter, med en detektionsgrænse på omkring 100 nM
Aniondetektion, celleanalyse, cellemetabolisme, cellelevedygtighed, proliferation og funktion, ionisk homeostase og signalering, forskning i nitrogenoxid, nitrooxidativ stress
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 sæt
Detektionsmetode Absorbans
Produkttype Nitrit-prøvesæt
Absorbance Wavelength 548 nm
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Griess Reagent Kit, for nitrite quantitation
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid, 4-aminobenzenesulfonicacid