Få mere at vide
Invitrogen™ Glutathion Ethyl Ester, Biotin Amide (BioGEE) (Glutathiolation Detection Reagent) - Specialemballage
Beskrivelse
Biotinyleret glutathionethylester (BioGEE) er cellegennemtrængende, biotinyleret glutathionanalog til påvisning af glutathiolering Under forhold med oxidativ stress kan celler forbigående inkorporere glutathion i proteiner. Stressede celler inkuberet i BioGEE vil også inkorporere dette biotinylerede glutathionderivat i proteiner, hvilket letter identifikation af oxidationsfølsomme proteiner.
- Glutathioleringsniveauer kan påvises med fluorescerende streptavidinkonjugat ved hjælp af enten flowcytometri eller fluorescensmikroskopi
- Proteiner glutathioleret med BioGEE kan også ekstraheres og analyseres ved massespektrometri eller ved Western blotting-metoder i forbindelse med fluorofor- eller enzymmærkede streptavidinkonjugater
Celleanalyse, cellemetabolisme, cellelevedygtighed, spredning og funktion, glutathiondetektion, nitrooxidativ stress, reaktive iltarter
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 x 100μ g |
| Produkttype | Glutathione Reagent |