Få mere at vide
Invitrogen™ Fura Red™ , AM, cellegennemtrængende
Mængde:
10 x 50 μg
500μ g
Pakningsstørrelse:
500µg
Beskrivelse
- Mål ved mikrofotometri, billeddannelse eller flowcytometri, når det bruges med enkelt excitation, grøn-fluorescerende calciumindikator
- Acetoxymethyl (AM) esterform
- Nyttig til ikke-invasiv intracellulær belastning
Calciumdetektion, celleanalyse, cellelevedygtighed, spredning og funktion, cellebaserede Second Messenger-assays, lægemiddelopdagelse og -udvikling, G-proteinkoblet receptorbiologi, ionisk homeostase og signalering, mål- og blyidentifikation og -validering
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren -5°C til -30°C og beskyttes mod lys. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Cellelevedygtighed og spredning |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop, Mikrofotometer, Flowcytometre |
| Produkttype | Calcium indikator |
| Farvetype | Fluorescerende farvestofbaseret |
| Produktlinje | Fura Red |
| Mængde | 500μ g |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |