Få mere at vide
Invitrogen™ Fura Red™ , AM, cellegennemtrængende
Artikelnummer. 11508966
Mængde:
10 x 50 μg
500μ g
Pakningsstørrelse:
500µg
Artikelnummer. 11508966
Brand: Invitrogen™ F3021
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Synligt lys-exciterbar fura-2-analog, der giver særlige muligheder for ratiometrisk måling af Ca 2+ i enkeltceller
  • Mål ved mikrofotometri, billeddannelse eller flowcytometri, når det bruges med enkelt excitation, grøn-fluorescerende calciumindikator
  • Acetoxymethyl (AM) esterform
  • Nyttig til ikke-invasiv intracellulær belastning
Calciumdetektion, celleanalyse, cellelevedygtighed, spredning og funktion, cellebaserede Second Messenger-assays, lægemiddelopdagelse og -udvikling, G-proteinkoblet receptorbiologi, ionisk homeostase og signalering, mål- og blyidentifikation og -validering
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren -5°C til -30°C og beskyttes mod lys.
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Cellelevedygtighed og spredning
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop, Mikrofotometer, Flowcytometre
Produkttype Fura Red ER
Farvetype Fluorescerende farvestofbaseret
Produktlinje Fura Red
Mængde 10 x 50 μg