Få mere at vide
Invitrogen™ FUN™ 1 Cellefarvning
Artikelnummer. 10266902
Mængde:
100μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10266902
Brand: Invitrogen™ F7030
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Tofarvet fluorescerende levedygtighedssonde til gær og svampe
  • Farv diffunderer passivt ind i forskellige celletyper og farver initialt cytoplasma med diffust fordelt grøn fluorescens
  • I flere almindelige arter af gær og svampe resulterer efterfølgende behandling af farvestof af levende celler i dannelsen af distinkte vakuolære strukturer med kompakt form, der udviser slående rød fluorescens, ledsaget af reduktion i den grønne cytoplasmatiske fluorescens
  • Dannelse af intravakuolære strukturer kræver både plasmamembranintegritet og metabolisk evne
  • Døde celler fluorescerer lyse gulgrønne uden mærkbare røde strukturer
Analyse af gær, celleanalyse, cellelevedygtighed og cytotoksicitet, cellelevedygtighed, spredning og funktion, mikrobiologisk analyse, gærlevedygtighed og cytotoksicitet
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Svampeceller, gærceller
Koncentration 10 mM
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren -5°C til -30°C og beskyttes mod lys.
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop, Flowcytometre
Produkttype Plet
Farvetype Andre etiketter eller farvestoffer
Format Rør(er), slæde(r)
Produktlinje FUN
Mængde 100μ L