Få mere at vide
Invitrogen™ FR-31564 (Fosmidomycin, natriumsalt)
Beskrivelse
Fosfonatantibiotikummet FR-31564 (fosmidomycin) er et effektivt antimalariamiddel, der virker ved at blokere en mevalonat-uafhængig vej for isoprensyntese. Den antibiotiske aktivitet af FR-31564 forstærkes af glucose 1-phosphat. FR-31564 er også aktiv mod en række gram-negative bakterier.
Analyse af bakterier, Analyse af vira, svampe og parasitter, Antibiotikabindingsundersøgelser, celleanalyse, cellelevedygtighed og cytotoksicitet, cellelevedygtighed, spredning og funktion, mikrobiologisk analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 25 mg |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C4H9NNaO5P |
| Fysisk form | Pulver |
| Produkttype | Antibiotika |