Få mere at vide
Invitrogen™ FocalCheck™ Thin-Ring Fluorescerende Mikrosfærer Kit, 1.0μ m, tre suspensioner
Tre suspensioner til konfokal mikroskopkalibrering
Brand:  Invitrogen™ F14791
Produktkode 10154522
  • 5810.00 DKK / 1 sæt
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
De FocalCheck Thin-Ring Fluorescent Microspheres Kit er specielt designet til at hjælpe forskere med at undersøge justeringen, følsomheden og stabiliteten af konfokale laserscanningsmikroskoper. Mikrosfærer er blevet behandlet med farvestoffer for at plette overfladen af hver perle, hvilket resulterer i et veldefineret farvelag, der skaber en ring i optiske sektioner. Disse mikrosfærer producerer en slående visuel repræsentation af instrumentfejljustering eller andre optiske aberrationer, hvilket gør dem til ideelle værktøjer til at optimere ydeevnen af konfokale mikroskoper. Hver suspension i sættet indeholder perler med en anden farvekonfiguration. En suspension indeholder perler med to ringpletter (grøn og rød). Den anden suspension indeholder perler, der har en grøn ringplet og en mørkerød plet hele vejen igennem. Perlerne i den tredje suspension har en rød ringplet og er farvet blå hele vejen igennem.
Celleanalyse, cellecyklus, cellelevedygtighed, spredning og funktion, cellulær billeddannelse, immunfluorescens (IF)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Konfokal mikroskop kalibrering
Orange, Mørkerød, Grøn
Ophængsperler
0,5 ml sæt
1 μm
Opbevares i køleskab 2 °C til 8 °C og beskyttes mod lys.
Fluorescerende mikrokugler Kit
FocalCheck
Stuetemperatur
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Manuals
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
3 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer2650834 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato05/05/2023 KatalognummerF14791
Partinummer2131991 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato01/07/2019 KatalognummerF14791
Partinummer2062942 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/01/2019 KatalognummerF14791
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Invitrogen™ FocalCheck™ Thin-Ring Fluorescerende Mikrosfærer Kit, 1.0μ m, tre suspensioner > Thin-Ring Fluorescerende Mikrosfærer Kit