Få mere at vide
Invitrogen™ FocalCheck™ Mikrosfærer, 15μ m, fluorescerende grønne/orange/mørkerøde ringpletter
Artikelnummer. 10770184
Mængde:
0.5 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10770184
Brand: Invitrogen™ F7235
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fluorescerende grønne/orange/mørkerøde ringpletter
De skarpe ringpletter udstillet af de μ15 m FocalCheck fluorescerende grøn/orange/mørkerøde ringfarvede mikrosfærer producerer en slående visuel repræsentation af instrumentfejljustering eller andre aberrationer, hvilket gør dem ideelle som referencestandarder for konfokal laserscanningsmikroskopi. Korrekt billedregistrering er angivet, når de mange ringbilleder er perfekt sammenfaldende i alle dimensioner.
Celleanalyse, cellecyklus, cellelevedygtighed, spredning og funktion, cellulær billeddannelse, immunfluorescens (IF)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibreringstype Konfokal mikroskop kalibrering
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab 2 °C til 8 °C og beskyttes mod lys.
Farve Orange, Mørkerød, Grøn
Produkttype Mikrosfære
Format Ophængsperler
Produktlinje FocalCheck
Mængde 0.5 mL
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Diameter (metrisk) 15μ m