Få mere at vide
Invitrogen™ FocalCheck™ Mikrosfærer, 15μ m, fluorescerende grøn ringplet/mørkerød hele vejen igennem
Beskrivelse
De skarpe ringpletter udstillet af de μ15 m FocalCheck fluorescerende grøn/orange/mørkerøde ringfarvede mikrosfærer producerer en slående visuel repræsentation af instrumentfejljustering eller andre aberrationer, hvilket gør dem ideelle som referencestandarder for konfokal laserscanningsmikroskopi. Korrekt billedregistrering er angivet, når de mange ringbilleder er perfekt sammenfaldende i alle dimensioner.
Celleanalyse, cellecyklus, cellelevedygtighed, spredning og funktion, cellulær billeddannelse, immunfluorescens (IF)
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibreringstype | Konfokal mikroskop kalibrering |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab 2 °C til 8 °C og beskyttes mod lys. |
| Farve | Mørkerød, Grøn |
| Produkttype | Mikrosfære |
| Format | Ophængsperler |
| Produktlinje | FocalCheck |
| Mængde | 0,5 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Diameter (metrisk) | 15μ m |