Få mere at vide
Invitrogen™ FocalCheck™ Fluorescensmikroskop-testglas #1, til justering, intensitet,& kalibrering
Beskrivelse
De FocalCheck fluorescensmikroskop-testglas #1 er specielt designet til kalibrering af fluorescensmikroskopsystemer og evaluering af system- og filterydelse. Objektglasset indeholder 10 prøveområder belagt med FocalCheck ringfarvede mikrosfærer i størrelsesordenen 0,5-15 m, der μgiver en visuel repræsentation af instrumentfejljustering eller andre aberrationer i række A; række B indeholder en række mikrosfærer med fluorescensintensiteter i området fra 0,667-100%.
Celleanalyse, cellecyklus, cellelevedygtighed, spredning og funktion, cellulær billeddannelse, immunfluorescens (IF)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibreringstype | Konfokal mikroskopkalibrering, fluorescensmikroskopkalibrering |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Farve | Assorterede farver |
| Produkttype | Fluorescensmikroskop-testglas |
| Format | Ophængsperler |
| Produktlinje | FocalCheck |
| Mængde | 1 stk. |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |