Få mere at vide
Invitrogen™ FM™ 5-95 ( N- (3-Trimethylammoniumpropyl)-4-(6-(4-(diethylamino)phenyl)hexatrienyl)pyridiniumdibromid)
Artikelnummer. 10564053
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
10564053 1 mg 1mg
1 options
Artikelnummer. 10564053 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. T23360
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med fluorescensmikroskopi
FM 5-95 er en lidt mindre lipofil analog af FM 4-64 (T-3166, T-13320) med i det væsentlige identiske spektroskopiske egenskaber.
Celleanalyse, Cellesporing& Sporing, cellelevedygtighed, spredning& Funktion, Endocytose, Exocytose& Fagocytose, generel cellesporing, neuronal sporing
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Rød
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur og beskyttes mod lys.
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop
Mængde 1 mg
Detektionsmetode Fluorescens
Produktlinje FM
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Etikettype Fluorescerende farvestof
Produkttype Farve
Subcellulær lokalisering Plasma membran