Få mere at vide
Invitrogen™ FM™ 4-64 Farvestof ( N- (3-Triethylammoniumpropyl)-4-(6-(4-(Diethylamino) Phenyl) Hexatrienyl) Pyridiniumdibromid)
Beskrivelse
Styrylfarvestoffet FM 4-64 er blevet rapporteret at selektivt farve vakuolære gærmembraner med rød fluorescens (excitations-/emissionsmaksima∽ 515/640 nm). Dette farvestof er et vigtigt værktøj til at visualisere vakuolær organelmorfologi og dynamik, til at studere den endocytiske vej og til screening og karakterisering af gærendocytosemutanter. FM 4-64 er også tilgængelig som 1 mg i et enkelt hætteglas (T-3166).
Celleanalyse, Cellesporing& Sporing, cellelevedygtighed, spredning& Funktion, Endocytose, Exocytose& Fagocytose, generel cellesporing, mikrobiel sporing, neuronal sporing
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur og beskyttes mod lys. |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop |
| Mængde | 1 mg |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Produktlinje | FM |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Etikettype | Fluorescerende farvestof |
| Produkttype | Farve |
| Subcellulær lokalisering | Plasma membran |