Få mere at vide
Invitrogen™ FM™ 1-43 Farvestof ( N- (3-Triethylammoniumpropyl)-4-(4-(Dibutylamino) Styryl) Pyridiniumdibromid)
Beskrivelse
FM 1-43 er et fremragende reagens både til at identificere aktivt affyrende neuroner og til at undersøge mekanismerne for aktivitetsafhængig vesikelcykling. Dette vandopløselige farvestof, som er ikke-toksisk for celler og praktisk talt ikke-fluorescerende i vandigt medium, menes at indsætte i den ydre folder af cellemembranen, hvor det bliver intenst fluorescerende. I en neuron, der aktivt frigiver neurotransmittere, bliver farvestoffet internaliseret i de genbrugte synaptiske vesikler, og nerveterminalerne bliver klart farvede. Den uspecifikke farvning af celleoverflademembraner kan simpelthen vaskes af før visning.
FM 1-43 membranprobe er også tilgængelig som 1 mg pakket i 10 hætteglas, der hver indeholder 100 μg (T-35356). FM 1-43FX membranprobe (F-35355), en analog af FM 1-43 membransonde, der kan fikseres på plads ved hjælp af aldehyd-baserede fikseringsmidler, er også tilgængelig.
Celleanalyse, Cellesporing& Sporing, cellelevedygtighed, spredning& Funktion, Endocytose, Exocytose& Fagocytose, generel cellesporing, neuronal sporing
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Orange |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur og beskyttes mod lys. |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop |
| Mængde | 1 mg |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Produktlinje | FM |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Etikettype | Fluorescerende farvestof |
| Produkttype | Farve |
| Subcellulær lokalisering | Plasma membran |