Få mere at vide
Invitrogen™ FluoroMyelin™ Rød fluorescerende myelinfarve - opløsning i vand
Artikelnummer. 10664413
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10664413 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 10664413 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. F34652
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til brug med fluorescensmikroskopi
De FluoroMyelin Rød fluorescerende myelinfarvning muliggør hurtig og selektiv mærkning af myelin i hjernekryosektioner i et enkelt 20-minutters mærkningstrin plus vaske. Denne farvning kan bruges sammen med antistoffer og andre farvestoffer og med standard histokemiske metoder til kryosektionsmateriale. Opløsning i vand.
Celleanalyse, Cellesporing& Sporing, cellulær billeddannelse, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning& Detektion, neuronal sporing
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Rød
Detektionsmetode Fluorescens
Produkttype Rød fluorescerende myelinfarve
Mængde 1 ml
Indhold og opbevaring •Leveres som 300X koncentration i vand.
• Ved opbevaring ved °4 C, stabil i mindst 6 måneder efter modtagelse.
• Beskyt mod lys.
Etiket eller farvestof FluoroMyelin™ Rød
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop
Subcellulær lokalisering Myelin
Excitation/Emission 558/654 nm
Produktlinje FluoroMyelin