Få mere at vide
Invitrogen™ FluoroMyelin™ Grøn fluorescerende myelinfarve - opløsning i vand
Artikelnummer. 10513653
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10513653 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 10513653 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. F34651
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Til brug med fluorescensmikroskopi
De FluoroMyelin Grøn fluorescerende myelinfarvning muliggør hurtig og selektiv mærkning af myelin i hjernekryosektioner i et enkelt 20-minutters mærkningstrin plus vaske. Denne farvning kan bruges sammen med antistoffer og andre farvestoffer og med standard histokemiske metoder til kryosektionsmateriale. Opløsning i vand.
Celleanalyse, Cellesporing& Sporing, cellulær billeddannelse, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning& Detektion, neuronal sporing
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grøn
Detektionsmetode Fluorescens
Produkttype Grøn fluorescerende myelinfarve
Mængde 1 ml
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur og beskyttes mod lys.
Etiket eller farvestof FluoroMyelin™ Grøn
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop
Subcellulær lokalisering Myelin
Excitation/Emission 479/598 nm
Produktlinje FluoroMyelin