Få mere at vide
Invitrogen™ Fluorescein - referencestandard
Artikelnummer. 10452672
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10452672 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10452672 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. F1300
 Begrænset vare
På lager
Til brug i cellelevedygtighed, proliferation og funktion, enzym- og proteinaktivitetsassays og mærkningskemi
Fluorescein kan bruges som referencestandard for ether-, ester- og fosfatsubstrater afledt af dette grønt-fluorescerende farvestof.
  • Etikettype: Klassiske farvestoffer
Celleanalyse, cellelevedygtighed, proliferation og funktion, enzym- og proteinaktivitetsassays, ionisk homeostase og signalering, mærkningskemi, mærkning QC og kalibrering, proteinanalysekontroller, referencestandarder og tilbehør, proteiner, ekspression, isolering og analyse, pH-detektion
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Fluorescein referencestandard
Farve Grøn
Etiket eller farvestof Klassiske farvestoffer
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur og beskyttes mod lys.
Mængde 1 g