Få mere at vide
Invitrogen™ Fluorescein - NIST-sporbar standard - Nominel koncentration 50 μM - Specialemballage
Artikelnummer. 11534826
Skift visning
Mængde:
5 x 1 ml
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11534826 5 x 1 ml 5ml
1 options
Artikelnummer. 11534826 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. F36915
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Velegnet til brug i enzym-, proteinaktivitetsassays og mærkningskemi
Den NIST-sporbare fluorescein-standard leveres som en kalibreret μ50 M opløsning af fluorescein i 100 mM natriumboratbuffer, pH 9,5. Under disse forhold er fluorescein fuldstændig ioniseret og er derfor i sin mest fluorescerende form. Denne standard opfylder de strenge kriterier fastsat af National Institute of Standards and Technology (NIST ) og kan spores direkte til standard referencemateriale 1932 (SRM 1932). Den NIST-sporbare fluorescerende standard kan bruges til at vurdere dag-til-dag eller eksperiment-til-eksperiment variation i fluorescens-baseret instrumentering samt til at bestemme Molecules of Equivalent Soluble Fluorophore (MESF) værdien for en eksperimentel opløsning.
  • Etikettype: Klassiske farvestoffer
Celleanalyse, enzym- og proteinaktivitetsassays, mærkningskemi, mærknings-QC og kalibrering, proteinanalysekontroller, referencestandarder og tilbehør, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Fluorescein sporbar standard
Etiket eller farvestof Klassiske farvestoffer
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab 2 °C til 8 °C og beskyttes mod lys.
Mængde 5 x 1 ml