Få mere at vide
Invitrogen™ Fluoresceindiphosphat, Tetraammoniumsalt (FDP )
Artikelnummer. 11534816
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
11534816 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 11534816 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. F2999
Farveløs og ikke-fluorescerende
FDP er et farveløst og ikke-fluorescerende substrat for alkaliske fosfataser. Sekventiel alkalisk phosphatase-medieret hydrolyse af dets to phosphatsubstituenter giver svagt fluorescerende fluoresceinmonophosphat efterfulgt af stærkt fluorescerende fluorescein (excitation/emission ca. 490/514 nm).
Alkaliske fosfataseassays, celleanalyse, lægemiddelopdagelse og -udvikling, enzym- og proteinaktivitetsassays, fosfataseaktivitet, fosfataseaktivitetsassays, fosfatasebiologi, proteiner, ekspression, isolering og analyse, reporterassays, mål- og elektrodeidentifikation og -validering
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C).
Detektionsmetode Fluorescens
Form Pulver
Mængde 5 mg
Substrater Phosphatase substrat
Substrategenskaber Kemisk substrat
Target enzym Alkalisk fosfatase, tyrosinfosfatase
Excitation/Emission ⁄490 514
Til brug med (udstyr) Fluorometer, mikropladelæser
Etiket eller farvestof FITC (fluorescein)