Få mere at vide
Invitrogen™ Fluorescein diacetat (FDA)
Description
- Måler både enzymatisk aktivitet, der kræves for at aktivere dens fluorescens og cellemembranintegritet, intracellulær retention af deres fluorescerende produkt
- Ved hydrolyse af intracellulære esteraser giver AM-ester fluorescein
Celleadhæsion, celleanalyse, celleproliferation, cellesporing og -sporing, cellelevedygtighed og cytotoksicitet, cellelevedygtighed, proliferation og funktion, cellulær billeddannelse, cellulære toksikologiske assays, kemotaksi og cellemigration, lægemiddelopdagelse og -udvikling, generel cellesporing, højindholdsscreening (HCS), immunofluorescens, immunofluorescens, immunofluorescens (I) Homøostase og signalering, målbaserede ADME/toksassays, pH-detektion
Order Info
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C. |
| Produkttype | Fluorescein diacetat |
| Farvetype | Klassiske farvestoffer |
| Mængde | 1 g |
| Reagenstype | Cellesporingsforbindelser, reagenser til mærkning af celler |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |